Läs mer
3,5-Dinitrobensoesyra, 98+%
Produktkod. 10387370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10387370 100 g Plastflaska 100g
10153010 500 g Plastflaska 500g
13448378 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10387370 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153191000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 99-34-3 | C7H4N2O6 | 212,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-34-3
Molekylformel C7H4N2O6
Molekylvikt (g/mol) 212.12
MDL-nummer MFCD00007253
InChI-nyckel VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrobenzoic acid, dinitrobenzoic acid, dnba, benzoic acid, 3,5-dinitro, 3-carboxy-1,5-dinitrobenzene, 3,5-dinitro-benzoic acid, unii-4v3f9q018p, ccris 3129, 3,5-dnba, 3,5-dinitrobenzenecarboxylic acid
PubChem CID 7433
ChEBI CHEBI:73914
IUPAC-namn 3,5-dinitrobensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dinitrobenzoic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 205,0 °C till 209,0 °C
Densitet 1.6830g/mL, 1.683
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (O2N)2C6H3CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 09,413
Merck Index 15,3302
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1350 mg/l (25 °C). Andra lösligheter: mycket lösliga i alkohol och glaciärsyra, sparsamt lösliga i eter, bensen och koldisulfid
Formel vikt 212.12
Procent renhet 98+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dinitrobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.