Läs mer
3,5-dinitrobensoesyra, TRC
Produktkod. 30386979
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30386979 5 g
1 options
Produktkod. 30386979 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4799055G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitrobenzoic Acid
CAS 99-34-3
Molekylformel C7 H4 N2 O6
Kvantitet 5 g
Synonym 3,5-Dinitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-1,5-dinitrobenzene, DNBA, NSC 8732
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3,5-dinitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 212.12
Formel vikt 212.0069