Läs mer
3,5-dinitrobenzoylklorid, 98+%
Beskrivning
Används inom fotografering. Denna aromatiska förening används av kemister för att identifiera alkoholkomponenter i estrar och i den fluorometriska analysen av kreatinin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
används inom fotografering. Denna aromatiska förening används av kemister för att identifiera alkoholkomponenter i estrar och i den fluorometriska analysen av kreatinin.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser, vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dinitrobenzoyl chloride |
| Smältpunkt | 67 °C till 70 °C |
| Kokpunkt | 196 °C (12 mmHg) |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 990249 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Merck Index | 14,3277 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 230.57 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
- Fara
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,5-dinitro-benzoylchloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.