Läs mer
3,5-dinitrobenzoylklorid, 98+%
Produktkod. 11442738
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442738 100 g 100g
11432738 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16729.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230,56 g/mol
Används inom fotografering. Denna aromatiska förening används av kemister för att identifiera alkoholkomponenter i estrar och i den fluorometriska analysen av kreatinin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar som
används inom fotografering. Denna aromatiska förening används av kemister för att identifiera alkoholkomponenter i estrar och i den fluorometriska analysen av kreatinin.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser, vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-33-2
Molekylformel C7H3ClN2O5
Molekylvikt (g/mol) 230.56
MDL-nummer MFCD00007248
InChI-nyckel NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
PubChem CID 7432
IUPAC-namn 3,5-dinitrobensoylklorid
LEDER C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Smältpunkt 67 °C till 70 °C
Kokpunkt 196 °C (12 mmHg)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 990249
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,3277
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 230.57
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.