Läs mer
3,5-Dinitrobenzoyl chloride, 98+%
Produktkod. p-7023311
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11432738
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16729.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230.56 g/mol
Används inom fotografering. Denna aromatiska förening används av kemister för att identifiera alkoholkomponenter i estrar och i den fluorometriska analysen av kreatinin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar som
används inom fotografering. Denna aromatiska förening används av kemister för att identifiera alkoholkomponenter i estrar och i den fluorometriska analysen av kreatinin.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser, vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-33-2
Molekylformel C7H3ClN2O5
Molekylvikt (g/mol) 230.56
MDL-nummer MFCD00007248
InChI-nyckel NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
PubChem CID 7432
IUPAC-namn 3,5-dinitrobensoylklorid
LEDER C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Smältpunkt 67°C to 70°C
Kokpunkt 196°C (12 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 990249
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,3277
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 230.57
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 3,5-dinitro-benzoylchloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.