Läs mer
3,5-dinitrobenzoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dinitrobenzoyl Chloride |
| CAS | 99-33-2 |
| Molekylformel | C7H3ClN2O5 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3,5-Dinitrobenzoic Acid Chloride, NSC 2697; |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3ClN2O5/c8-7(11)4-1-5(9(12)13)3-6(2-4)10(14)15/h1-3H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.56 |