Läs mer
3,5-Dinitrobenzylalkohol, 98 %
Produktkod. 15475417
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475417 100 g 100g
15455417 5 g 5g
15465417 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15475417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32669.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
CAS: 71022-43-0 | C7H6N2O5 | 198,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71022-43-0
Molekylformel C7H6N2O5
Molekylvikt (g/mol) 198.13
MDL-nummer MFCD00007235
InChI-nyckel GPHYIQCSMDYRGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrobenzyl alcohol, 3,5-dinitrophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzenemethanol, unii-111z6y5ynw, 3,5-dinitrobenzylalcohol, pubchem20861, acmc-1bdpg, ksc494c8n, 3,5-dinitrophenyl methanol #
PubChem CID 116978
IUPAC-namn (3,5-dinitrofenyl)metanol
LEDER OCC1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitrobenzyl alcohol
Smältpunkt 88 °C till 91 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2054388
Formel vikt 198.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.