Läs mer
3,5-Dinitrochlorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dinitrochlorobenzene |
| CAS | 618-86-0 |
| Molekylformel | C6H3ClN2O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Chloro-3,5-dinitrobenzene, m-Dinitrochlorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClN2O4/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(2-4)9(12)13/h1-3H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)cc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.55 |
| Formel vikt | 201.9781 |