missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Dinitropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dinitropyridine |
| CAS | 940-06-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 H3 N3 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,5-Dinitropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3N3O4/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6-2-4/h1-3H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cncc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3,5-dinitropyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?