Läs mer
3,5-Dinitrosalicylaldehyd, 98 %
Produktkod. 11444367
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444367 5 g 5g
11434367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20424.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2460-59-5 | C7H3N2O6 | 211,11 g/mol
Det används för att producera 3-(2-hydroxi-3,5-dinitro-fenyl)-propenal med acetaldehyd. 3,5-Dinitrosalicylaldehyd har använts vid framställningen av salicyldiminligand via Schiff-baskondensation med allylsubstituerad anilin, 3-hydroxikumariner2, kromogena proteinassubstrat och rutenium(II) kirala Schiff-baskomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används för att producera 3-(2-hydroxi-3,5-dinitro-fenyl)-propenal med acetaldehyd. 3,5-Dinitrosalicylaldehyd har använts vid framställningen av salicyldiminligand via Schiff-baskondensation med allylsubstituerad anilin, 3-hydroxikumariner2, kromogena proteinassubstrat och rutenium(II) kirala Schiff-baskomplex.
Löslighet Lösligt i
vatten, 0,6 g/100 ml (18 °C).
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2460-59-5
Molekylformel C7H3N2O6
Molekylvikt (g/mol) 211.11
MDL-nummer MFCD00007103
InChI-nyckel FLJXIBHYDIMYRS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 75571
IUPAC-namn 2-formyl-4,6-dinitrobensen-1-olat
LEDER [O-]C1=C(C=O)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitrosalicylaldehyde
Smältpunkt 71 °C till 74 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1121900
Känslighet Luftkänslig
Synonym 3,5-dinitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzaldehyde, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitro, acmc-20anby, 2-hydroxy-3,5-dinitro-benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzaldehyde #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-dinitro
Löslighetsinformation Löslig i vatten, 0,6 g/100 ml (18 °C).
Formel vikt 212.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.