Läs mer
3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4O6/c8-9-7(13)4-1-3(10(14)15)2-5(6(4)12)11(16)17/h1-2,12H,8H2,(H,9,13)/i8+1,9+1 |
| Formel vikt | 244.0228 |
| Procent renhet | >95% |