Läs mer
3,5-dinitrosalicylsyra, 97+%
Produktkod. 11488826
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488826 50 g 50g
11498826 250 g 250g
11478826 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16988.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.73 SEK
    502.65 SEK / 50g
    Save 57.08 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 609-99-4 | C7H4N2O7 | 228,116 g/mol
3,5-dinitrosalicylsyra används för att kvantifiera reducerande sockerarter genom kolorimetri. Det används för analys av glykosidas (glykosidhydrolas) aktivitet genom kvantifiering av enzymatiskt frisatt reducerande socker. Det används också för att upptäcka reducerande ämnen i urinen och för att kvantifiera kolhydratnivån i blodet. Det fungerar som en viktig råvara och en mellanprodukt i produktionen av organiska kemikalier såsom jordbrukskemikalier, organisk syntes, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3,5-dinitrosalicylsyra används för att kvantifiera reducerande sockerarter genom kolorimetri. Det används för analys av glykosidas (glykosidhydrolas) aktivitet genom kvantifiering av enzymatiskt frisatt reducerande socker. Det används också för att upptäcka reducerande ämnen i urinen och för att kvantifiera kolhydratnivån i blodet. Det fungerar som en viktig råvara och en mellanprodukt i produktionen av organiska kemikalier såsom jordbrukskemikalier, organisk syntes, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylsulfoxid, metanol, etanol, dietyleter och bensen.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, starka reduktionsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-99-4
Molekylformel C7H4N2O7
Molekylvikt (g/mol) 228.116
MDL-nummer MFCD00007104
InChI-nyckel LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
PubChem CID 11873
ChEBI CHEBI:53648
LEDER C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitrosalicylic acid
Smältpunkt 169 °C till 174 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2220661
Löslighetsinformation Löslig i vatten, dimetylsulfoxid, metanol, etanol, dietyleter och bensen.
Formel vikt 228.12
Procent renhet ≥97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dinitrosalicylicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.