Läs mer
3,5-dinitrosalicylsyra, 97+%
Beskrivning
3,5-dinitrosalicylsyra används för att kvantifiera reducerande sockerarter genom kolorimetri. Det används för analys av glykosidas (glykosidhydrolas) aktivitet genom kvantifiering av enzymatiskt frisatt reducerande socker. Det används också för att upptäcka reducerande ämnen i urinen och för att kvantifiera kolhydratnivån i blodet. Det fungerar som en viktig råvara och en mellanprodukt i produktionen av organiska kemikalier såsom jordbrukskemikalier, organisk syntes, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3,5-dinitrosalicylsyra används för att kvantifiera reducerande sockerarter genom kolorimetri. Det används för analys av glykosidas (glykosidhydrolas) aktivitet genom kvantifiering av enzymatiskt frisatt reducerande socker. Det används också för att upptäcka reducerande ämnen i urinen och för att kvantifiera kolhydratnivån i blodet. Det fungerar som en viktig råvara och en mellanprodukt i produktionen av organiska kemikalier såsom jordbrukskemikalier, organisk syntes, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylsulfoxid, metanol, etanol, dietyleter och bensen.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, starka reduktionsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dinitrosalicylic acid |
| Smältpunkt | 169 °C till 174 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 2220661 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, dimetylsulfoxid, metanol, etanol, dietyleter och bensen. |
| Formel vikt | 228.12 |
| Procent renhet | ≥97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.