Läs mer
3,5-dinitrosalicylsyra, 98 %
Produktkod. 10654632 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10654632 100 g Glasflaska 100g
10664632 500 g Glasflaska 500g
15139203 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10654632 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156441000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
3,5-dinitrosalicylsyra, CAS # 609-99-4, även känd som DNS eller DNSA, används för att kvantifiera kolhydratnivåer i blodet med hjälp av kalorimetri. | CAS: 609-99-4 | C7H4N2O7 | 228,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
3,5-Dinitrosalicylsyra även känd som DNA eller DNSA reagerar med reducerande sockerarter och bildar 3-amino-5-nitrosalicylic syra, som är en aromatisk förening med maximal absorption vid 540 nm som tillåter spektrofotometermätning av mängden reducerande molekyler
Användningsområden
  • Det används för att kvantifiera reducerande sockerarter genom kolorimetri i blodet. Det används också för att analysera glykosidas (glykosidhydrolas) aktivitet genom att kvantifiera enzymatiskt frisatt reducerande socker
  • 3,5-dinitrosalicylsyra kan upptäcka reducerande ämnen i urinen
  • Denna förening används för att detektera närvaron av fria karbonylgrupper (C=O)
  • 3,5-dinitrosalicylsyra kan användas för att bestämma effekterna av silvernanopartiklar (AgNP) på membranläckage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-99-4
Molekylformel C7H4N2O7
Molekylvikt (g/mol) 228.12
MDL-nummer MFCD00007104
InChI-nyckel LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
PubChem CID 11873
ChEBI CHEBI:53648
LEDER C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitrosalicylic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 170,0 °C till 174,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (O2N)2C6H2(OH)CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 10,122
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och bensen
Formel vikt 228.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.