Läs mer
3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide, Mikromol™
Beskrivning
3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide |
| CAS | 955-07-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H6 N4 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3,5-Dinitrosalicylic Acid Hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylhydrazide, Nifursol-desfurfuryliden |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4O6/c8-9-7(13)4-1-3(10(14)15)2-5(6(4)12)11(16)17/h1-2,12H,8H2,(H,9,13) |
| LEDER | NNC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzohydrazide |
| Visa mer |