Läs mer
3,5-dinitrosalicylsyra, TRC
Produktkod. 30132958
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132958 100 g
30006888 5 g
30010545 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132958 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD480300100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-99-4
Molekylformel C7 H4 N2 O7
Molekylvikt (g/mol) 228.12
Synonym 3,5-Dinitrosalicylate, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
IUPAC-namn 2-hydroxy-3,5-dinitrobensoesyra
LEDER OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dinitrosalicylic Acid
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
Formel vikt 228.0019