Läs mer
3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Produktkod. 30138451
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30138451 2.5 g 2.5g
30004824 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138451 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4863702.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27513-35-5
Molekylformel C9H12O4
Molekylvikt (g/mol) 184.19
Synonym Ethyl 3,5-Dioxocyclohexanecarboxylate
LEDER CCOC(=O)C1CC(=O)CC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O4/c1-2-13-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h6H,2-5H2,1H3
Formel vikt 184.0736