Läs mer
3,5-Diphenylpyrazole, 99%
Produktkod. 13227059 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13227059 5 g Glasflaska 5g
10009700 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13227059 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337870050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1145-01-3 | C15H12N2 | 220.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1145-01-3
Molekylformel C15H12N2
Molekylvikt (g/mol) 220.28
MDL-nummer MFCD00039675
InChI-nyckel JXHKUYQCEJILEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diphenylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole, 3,5-diphenyl, pyrazole,5-diphenyl, acmc-1bufo, 1h-pyrazole,5-diphenyl, cbmicro_048085, 3,5-diphenyl pyrazole, 3,5-diphenyl-1h-pyrazole 5g
PubChem CID 70840
IUPAC-namn 3,5-difenyl-lH-pyrazol
LEDER N1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Diphenylpyrazole
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 200.0°C to 203.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 220.27
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.