Läs mer
3,5-Diphenylpyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diphenylpyrazole |
| CAS | 1145-01-3 |
| Molekylformel | C15H12N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15(17-16-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,17) |
| LEDER | c1ccc(cc1)c2cc([nH]n2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 3,5-diphenyl-1H-pyrazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.27 |
| Formel vikt | 220.1 |