missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,5-Disulfobenzoic Acid, TRC

Produktkod. 30366717
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366717 1 g
30354304 500 mg
30349642 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30366717 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1214851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 121-48-2
Molekylformel C7H6O8S2
Molekylvikt (g/mol) 282.24
IUPAC-namn 3,5-disulfobenzoic acid
LEDER OC(=O)c1cc(cc(c1)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,5-Disulfobenzoic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O8S2/c8-7(9)4-1-5(16(10,11)12)3-6(2-4)17(13,14)15/h1-3H,(H,8,9)(H,10,11,12)(H,13,14,15)
Formel vikt 281.9504
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.