Läs mer
3,5-Heptanedione, 97%
Produktkod. 11423687
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423687 5 g 5g
11433687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18165.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7424-54-6 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7424-54-6
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.171
MDL-nummer MFCD00015186
InChI-nyckel DGCTVLNZTFDPDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-heptanedione, dipropionylmethane, 3,5-heptandione, unii-q3b558e3vy, 3,5-heptadione, 3,5-heptane dione, pubchem21961, ksc379q6f, 3,5-heptanedione, purum gc
PubChem CID 81923
IUPAC-namn heptan-3,5-dion
LEDER CCC(=O)CC(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Heptanedione
Densitet 0.8
Kokpunkt 175°C to 177°C
Flampunkt 57°C (134°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.4555
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 635979
Formel vikt 128.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.