Läs mer
3,5-Lutidine, 99%
Produktkod. 11412677
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412677 500 mL 500ml
11359519 25 mL 25ml
11402677 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14877.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 591-22-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-22-0
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.156
MDL-nummer MFCD00006404
InChI-nyckel HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-lutidine, pyridine, 3,5-dimethyl, unii-6q4ypz045v, 3,5-dimethyl pyridine, 3,5 lutidine, 3,5-lutdcine, 3,5-dimethylpyridin, 3,5-dimethyl-pyridine, acmc-1axev, dsstox_cid_30825
PubChem CID 11565
IUPAC-namn 3,5-dimetylpyridin
LEDER CC1=CC(=CN=C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Lutidine
Smältpunkt -9°C
Densitet 0.941
Kokpunkt 169°C to 170°C
Flampunkt 53°C (127°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1992
Beilstein 105682
Löslighetsinformation Sol
Formel vikt 107.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.