Läs mer
3,5-Lutidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Lutidine |
| CAS | 591-22-0 |
| Molekylformel | C7H9N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3,5-Dimethylpyridine, NSC 60736 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cncc(C)c1 |
| IUPAC-namn | 3,5-dimetylpyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.15 |
| Formel vikt | 107.0735 |