Läs mer
3-(5-Metyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10403024
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10403024 250 mg 250mg
10737695 1 g 1g
10516344 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10403024 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC39114CB
Kemiska identifierare
CAS 10185-69-0
Molekylformel C9H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD08443707
InChI-nyckel CTRGRIHPFAVSOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl aniline, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenylamine, benzenamine,3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 11423869
IUPAC-namn 3-(5-metyl-l,2,4-oxadiazol-3-yl)anilin
LEDER CC1=NC(=NO1)C1=CC(N)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%