Läs mer
3-(5-Metyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)aniline |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 175.19 |
| Procent renhet | 97% |