Läs mer
3-(5-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(5-Methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 641571-16-6 |
| Molekylformel | C11 H10 N3 F3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-(5-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-16-6-17(7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cncn1c2cc(N)cc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3-(5-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.21 |
| Formel vikt | 241.0827 |