Läs mer
3-(5-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)propylamine, Technical Grade, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(5-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)propylamine |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 139.2 |
| Procent renhet | 97% |