Läs mer
3-(5-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)propylamine, Technical Grade, Thermo Scientific™
Produktkod. 10642463
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10642463 1 g Amber Glass Bottle 1g
10039591 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10061784 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10642463 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW05905DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 28739-42-6
Molekylformel C7H13N3
Molekylvikt (g/mol) 139.202
InChI-nyckel BYGCQGLHPCERCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl propan-1-amine, 3-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl propylamine, 3-3-methyl-2h-pyrazol-4-yl propan-1-amine, 4-3-aminopropyl-5-methylpyrazole, 3-5-methylpyrazol-4-yl propylamine, 1h-pyrazole-4-propanamine,3-methyl, 4-3-aminopropyl-5-methyl-1h-pyrazole, tech
PubChem CID 2736943
IUPAC-namn 3-(5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)propan-1-amine
LEDER CC1=C(C=NN1)CCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(5-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)propylamine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 139.2
Procent renhet 97%