Läs mer
3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde, 99%
Produktkod. 11415307
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415307 25 g 25g
11405307 5 g 5g
11425307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22671.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31704-80-0 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31704-80-0
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
MDL-nummer MFCD00209519
InChI-nyckel PFLUFBMKOXFWSD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-5-methyl-2-furyl butyraldehyde, 3-5-methylfuran-2-yl butanal, 3-5-methyl-2-furyl butanal, 3-5-methyl-2-furanyl butanal, fema no. 3307, beta5-dimethyl-2-furanpropanal, 2-furanpropanal, beta5-dimethyl, 2-furanpropanal, beta,5-dimethyl, beta5-dimethyl-2-furanpropionaldehyde, 2-furanpropanal, .beta.,5-dimethyl
PubChem CID 3578033
IUPAC-namn 3-(5-metylfuran-2-yl)butanal
LEDER CCC(C=O)C1=CC=C(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde
Densitet 1.006
Kokpunkt 93°C to 94°C (14 mmHg)
Flampunkt 58°C (136°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1989
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 152.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.