Läs mer
3',5',N2-Tri-O-acetyl 2'-Deoxyguanosin, TRC
Produktkod. 30456899
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30456899 100 mg
1 options
Produktkod. 30456899 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT740000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',5',N2-Tri-O-acetyl 2'-Deoxyguanosine
CAS 193092-29-4
Molekylformel C16 H19 N5 O7
Kvantitet 100 mg
Synonym N-Acetyl-2'-deoxy-guanosine 3',5'-Diacetate
InChI formel InChI=1S/C16H19N5O7/c1-7(22)18-16-19-14-13(15(25)20-16)17-6-21(14)12-4-10(27-9(3)24)11(28-12)5-26-8(2)23/h6,10-12H,4-5H2,1-3H3,(H2,18,19,20,22,25)/t10-,11+,12+/m0/s1
LEDER CC(=O)NC1=NC(=O)c2ncn([C@H]3C[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)O3)c2N1
IUPAC-namn [(2R,3S,5R)-5-(2-acetamido-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3-acetyloxolan-2-yl]metylacetat
Molekylvikt (g/mol) 393.351
Formel vikt 393.128