Läs mer
3-(5-Nitrofurfurylideneamino)hydantoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Aminocarbonyl)-N-[([5-nitro-2-furanyl]-methylene)-amino]-glycine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4O6/c9-8(15)11(4-7(13)14)10-3-5-1-2-6(18-5)12(16)17/h1-3H,4H2,(H2,9,15)(H,13,14) |
| Formel vikt | 256.0444 |
| Procent renhet | >95% |