Läs mer
3,5-Pyridinedicarboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30415968
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415968 10 g
30423537 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30415968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99162010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 499-81-0
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
Synonym Dinicotinic Acid, 3,5-Pyridinedicarboxylate, 5-Carboxynicotinic Acid, NSC 6497
IUPAC-namn pyridine-3,5-dicarboxylic acid
LEDER OC(=O)c1cncc(c1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Pyridinedicarboxylic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-5(7(11)12)3-8-2-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Formel vikt 167.0219