Läs mer
3-[5-(trifluormetyl)-lH-benso[d]imidazol-2-yl]propan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10394362
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10394362 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10445492 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10394362 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB05684DA
Kemiska identifierare
CAS 175135-15-6
Molekylformel C11H11F3N2O
Molekylvikt (g/mol) 244.217
MDL-nummer MFCD00067735
InChI-nyckel FDRMNTVCDKSRNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxy-1-propyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 3-5-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxy-n-propyl-5-trifluoromethyl-benzimidazole, 3-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-2-yl propan-1-ol, 2-3-hydroxypropyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 2-3-hydroxy-n-propyl-5-trifluoromethyl benzimidazole, 2-3-hydroxypropyl-5-trifluoromethyl-1h-benzimidazole, 3-6-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-2-yl propan-1-ol
PubChem CID 2775098
IUPAC-namn 3-[6-(trifluormetyl)-lH-bensimidazol-2-yl]propan-1-ol
LEDER C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)NC(=N2)CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl]propan-1-ol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 244.21
Procent renhet 97%