Läs mer
3,5-Xylenol Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Xylenol Phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27O4P/c1-16-7-17(2)11-22(10-16)26-29(25,27-23-12-18(3)8-19(4)13-23)28-24-14-20(5)9-21(6)15-24/h7-15H,1-6H3 |
| Formel vikt | 410.1647 |
| Procent renhet | >95% |