missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-ethyl ester Benzenesulfonic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-ethyl ester Benzenesulfonic acid |
| CAS | 1971915-89-5 |
| Molekylformel | C19H24N4O5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzenesulfonic acid, 3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-, ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N4O5S/c1-5-8-14-16-17(23(4)22-14)19(24)21-18(20-16)13-11-12(29(25,26)28-7-3)9-10-15(13)27-6-2/h9-11H,5-8H2,1-4H3,(H,20,21,24) |
| LEDER | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.48 |
| Formel vikt | 420.1467 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?