missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl Bis-methanethiosulfonate (>90%), TRC

Produktkod. 30427792
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427792 25 mg
30422547 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30427792 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP27375025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 384342-61-4
Molekylformel C14 H30 O9 S4
Molekylvikt (g/mol) 470.64
Synonym 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-Diyl Bis-Methanethiosulfonate
IUPAC-namn 1-[2-(2-methylsulfonylsulfanylethoxy)ethoxy]-2-[2-[2-(2-methylsulfonylsulfanylethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane
LEDER CS(=O)(=O)SCCOCCOCCOCCOCCOCCSS(=O)(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl Bis-methanethiosulfonate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H30O9S4/c1-26(15,16)24-13-11-22-9-7-20-5-3-19-4-6-21-8-10-23-12-14-25-27(2,17)18/h3-14H2,1-2H3
Formel vikt 470.0773
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.