Läs mer
3,6,9,16,19,22-Hexaoxabicyclo[22.3.1]octacosa-1(28),24,26-triene-2,10,15,23-tetrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6,9,16,19,22-Hexaoxabicyclo[22.3.1]octacosa-1(28),24,26-triene-2,10,15,23-tetrone |
| CAS | 1394013-66-1 |
| Molekylformel | C22 H28 O10 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,6,9,16,19,22-hexaoxa-1(1,3)-benzenacyclotricosaphane-2,10,15,23-tetraone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O10/c23-19-6-1-2-7-20(24)30-13-9-28-11-15-32-22(26)18-5-3-4-17(16-18)21(25)31-14-10-27-8-12-29-19/h3-5,16H,1-2,6-15H2 |
| LEDER | O=C1OCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)C=2C=CC=C1C2 |
| IUPAC-namn | 3,6,9,16,19,22-hexaoxabicyclo[22.3.1]octacosa-1(27),24(28),25-triene-2,10,15,23-tetrone |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.452 |
| Formel vikt | 452.168 |