Läs mer
3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane, 41% solution in aromatic free mi, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10534521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10534521 5 g 5g
10718732 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10534521 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 349940050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane
Färg Undesignated
Namnnotering 41% Solution in Aromatic Free Min. Spirit
CAS 24748-23-0, 78-93-3
CAS Min % 40.0, 58.0
CAS Max % 42.0, 60.0
Smältpunkt <10.0°C
Molekylformel C12H24O6
MDL-nummer MFCD02685709
Densitet 0.8750g/mL, 0.875
Synonym unii-j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl, j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-aqhstmncsa-n, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-zsbigdgjsa-n, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 3,6,9-trimethyl, 3,6,9-triethyl, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane sol.in arom.free min.spirit
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents
InChI-nyckel KVWLLOIEGKLBPA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1(OOC(OOC(OO1)(C)CC)(C)CC)C
IUPAC-namn 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxonane
Molekylvikt (g/mol) 264.318
PubChem CID 2734078
Formel vikt 264.32
Procent renhet 7.3 to 7.6% (total active oxygen)
Förpackning Plastic bottle
Viskositet 5 mPa.s (20°C)
Kvantitet 5 g
Flampunkt 74°C
Fysisk form Solution
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, 41% solution in aromatic free mineral spirit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Organisk peroxid Vrsta C och D
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P370+P380+P375-Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.