Läs mer
3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane, 41% solution in aromatic free mi, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane |
| Färg | Odesignat |
| Namnnotering | 41% Solution in Aromatic Free Min. Spirit |
| CAS | 24748-23-0, 78-93-3 |
| CAS Min % | 40.0, 58.0 |
| CAS Max % | 42.0, 60.0 |
| Smältpunkt | <10.0°C |
| Molekylformel | C12H24O6 |
| MDL-nummer | MFCD02685709 |
| Densitet | 0.8750g/mL, 0.875 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, 41% solution in aromatic free mineral spirit
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Organisk peroxid Vrsta C och D
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H315-Irriterar huden.
- H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P370+P380+P375-Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.