Läs mer
3,6,9-Trioxaeicos-19-en-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6,9-Trioxaeicos-19-en-1-ol |
| CAS | 130727-45-6 |
| Molekylformel | C17 H34 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-19-14-16-21-17-15-20-13-11-18/h2,18H,1,3-17H2 |
| LEDER | OCCOCCOCCOCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-undec-10-enoxyethoxy)ethoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.45 |
| Formel vikt | 302.2457 |