Läs mer
3,6,9-Trioxaundekan-1,11-diyl-bismetanetiosulfonat, TRC
Produktkod. 30457135
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457135 10 mg
30456284 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30457135 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT80650010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 212262-02-7
Molekylformel C9 H20 O8 S2
Molekylvikt (g/mol) 320.38
IUPAC-namn 2-[2-[2-(2-metylsulfonyletoxi)etoxy]etoxy]etansulfonsyra
LEDER CS(=O)(=O)CCOCCOCCOCCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diyl-bismethanethiosulfonate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20O8S2/c1-18(10,11)8-6-16-4-2-15-3-5-17-7-9-19(12,13)14/h2-9H2,1H3,(H,12,13,14)
Formel vikt 320.06