missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,6-Anhydro-D-glucitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Anhydro-D-glucitol |
| CAS | 53648-56-9 |
| Molekylformel | C6 H12 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,6-Anhydro-D-sorbitol, 3,6-Sorbitan |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H](O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.156 |
| Formel vikt | 164.068 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?