Läs mer
3,6-Bis[2-(4-pyridinyl)ethenyl]-9H-carbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Bis[2-(4-pyridinyl)ethenyl]-9H-carbazole |
| CAS | 846042-18-0 |
| Molekylformel | C26H19N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H19N3/c1(19-9-13-27-14-10-19)3-21-5-7-25-23(17-21)24-18-22(6-8-26(24)29-25)4-2-20-11-15-28-16-12-20/h1-18,29H |
| LEDER | C(=C\c1ccc2[nH]c3ccc(\C=C\c4ccncc4)cc3c2c1)/c5ccncc5 |
| IUPAC-namn | 3,6-bis(2-pyridin-4-ylethenyl)-9H-carbazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.45 |