missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,6-Bis(hydroxymethyl)-2,5-piperazinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Bis(hydroxymethyl)-2,5-piperazinedione |
| CAS | 5625-41-2 |
| Molekylformel | C6H10N2O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3,6-Bis(hydroxymethyl)piperazine-2,5-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O4/c9-1-3-5(11)8-4(2-10)6(12)7-3/h3-4,9-10H,1-2H2,(H,7,12)(H,8,11) |
| LEDER | O=C1C(CO)NC(C(CO)N1)=O |
| IUPAC-namn | 3,6-bis(hydroxymethyl)piperazine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.15 |
| Formel vikt | 174.0641 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?