Läs mer
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin, 96 %
Produktkod. 15430358
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430358 25 g 25g
15410358 1 g 1g
15420358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53484.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 1671-87-0 | C12H8N6 | 236,24 g/mol
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin kan användas vid framställning av mononukleära, cykliska tetranukleära och 1-D helixkedjiga Cu(II)-komplex, via metallassisterad hydrolys. Det kan också användas i syntesen av nytt cykliskt tetranukleärt ZnII-komplex och syntes av substituerade 3,6-di(2-pyridyl)pyridaziner, via omvänt elektronbehov Diels Alder-reaktion med alkener eller alkyner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin kan användas vid framställning av mononukleära, cykliska tetranukleära och 1-D helixkedjiga Cu(II)-komplex, via metallassisterad hydrolys. Det kan också användas i syntesen av nytt cykliskt tetranukleärt ZnII-komplex och syntes av substituerade 3,6-di(2-pyridyl)pyridaziner, via omvänt elektronbehov Diels Alder-reaktion med alkener eller alkyner.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1671-87-0
Molekylformel C12H8N6
Molekylvikt (g/mol) 236.24
MDL-nummer MFCD00121717
InChI-nyckel JFBIRMIEJBPDTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-di pyridin-2-yl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di 2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di-2-pyridinyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-bis 2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, bis pyridin-2-yl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-bis 2-pyridinyl-1,2,4,5-tetrazine, bptz, acmc-209dvt, 3,6-di-2-pyridyl-s-tetrazine
PubChem CID 315109
IUPAC-namn 3,6-dipyridin-2-yl-1,2,4,5-tetrazin
LEDER C1=CC=C(N=C1)C1=NN=C(N=N1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine
Smältpunkt 225 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 236.24
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.