missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,6-Di-O-(Alpha-D-mannopyranosyl)-D-mannopyrannose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Di-O-(a-D-mannopyranosyl)-D-mannopyrannose |
| CAS | 121123-33-9 |
| Molekylformel | C18 H32 O16 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(21)10(24)12(26)17(32-4)30-3-6-9(23)15(14(28)16(29)31-6)34-18-13(27)11(25)8(22)5(2-20)33-18/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16?,17+,18-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)[C@@H]2O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2R,3R,4S,5S)-3,5,6-trihydroxy-4-[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 504.44 |
| Formel vikt | 504.169 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?