Läs mer
3,6-Di-tert-butylfluoren, 98 %
Produktkod. 11496886
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496886 25 g 25g
11476886 1 g 1g
11486886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23996.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 58775-07-8 | C21H26 | 278,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58775-07-8
Molekylformel C21H26
Molekylvikt (g/mol) 278.44
MDL-nummer MFCD02683109
InChI-nyckel IWUHFBNEZZKUEY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11140437
LEDER CC(C)(C)C1=CC2=C(CC3=C2C=C(C=C3)C(C)(C)C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Di-tert-butylfluorene
Smältpunkt 79 °C till 82 °C
Kvantitet 25 g
Synonym 3,6-di-tert-butylfluorene, 3,6-di-tert-butyl-9 h-fluorene, acmc-1 atta, 3,6-di-t-butylfluorene, 3,6-di-tert-butyl-fluorene, 3,6-bis tert-butyl fluorene
IUPAC-namn 3,6-di-tert-butyl-9 H-fluoren
Formel vikt 278.44
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.