missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,6-Diamino-9(10H)-acridone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Diamino-9(10H)-acridone |
| CAS | 42832-87-1 |
| Molekylformel | C13 H11 N3 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 9(10H)-Acridinone, 3,6-diamino-, 9-Acridanone, 3,6-diamino- (6CI), 3,6-Diamino-9(10H)-acridinone, 3,6-Diamino-9-acridone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)17/h1-6H,14-15H2,(H,16,17) |
| LEDER | Nc1ccc2C(=O)c3ccc(N)cc3Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 3,6-diamino-10H-acridin-9-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.25 |
| Formel vikt | 225.0902 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?