Läs mer
3,6-Dibromo-9H-fluoren-9-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Dibromo-9H-fluoren-9-one |
| CAS | 216312-73-1 |
| Molekylformel | C13 H6 Br2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3,6-Dibromo-9H-fluoren-9-one, 3,6-Dibromo-9-fluorenone, 3,6-Dibromofluorene-9-one, NSC 86559 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H6Br2O/c14-7-1-3-9-11(5-7)12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16/h1-6H |
| LEDER | O=C1C2=CC=C(Br)C=C2C=3C=C(Br)C=CC13 |
| IUPAC-namn | 3,6-dibromofluoren-9-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.99 |
| Formel vikt | 335.8785 |