Läs mer
3,6-dibromkarbazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15412828
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412828 5 g 5g
15422828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56360.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6825-20-3 | C12H7Br2N | 325.003 g/mol
3,6-dibromkarbazol har använts vid framställning av N-(2-hydroxietyl)-3,6-dibromkarbazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,6-dibromokarbazol har använts vid framställning av N-(2
-hydroxietyl)-3,6-dibromokarbazol.
Löslighet Lösligt
i bensen, kloroform
Anmärkningar
Inkompatibelt med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6825-20-3
Molekylformel C12H7Br2N
Molekylvikt (g/mol) 325.003
MDL-nummer MFCD00004961
InChI-nyckel FIHILUSWISKVSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dibromocarbazole, 9h-carbazole, 3,6-dibromo, carbazole, 3,6-dibromo, pubchem9951, 3,6-dibromo-carbazole, acmc-209o2m, 3,6,-dibromo-9h-carbazole, 3,6-dibromo-9-h-carbazole, ksc490o8t
PubChem CID 274874
IUPAC-namn 3,6-dibrom-9H-karbazol
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,6-Dibromocarbazole
Smältpunkt 204°C to 206°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in benzene,chloroform
Formel vikt 325
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.